ENA638586147
Enamine
2-(4,6-dichloropyrimidin-5-yl)acetic acid
Réf. du fournisseur: EN300-146981-100MG
120,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-146981-100MG
120,90 €
Iupac Name
(4,6-dichloro-5-pyrimidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-5-3(1-4(11)12)6(8)10-2-9-5/h2H,1H2,(H,11,12)
Clé InChI
KHWWRGPXYMGOJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146981