Principaux documents
ENA638586102
Enamine
5-(piperazin-1-yl)pentan-1-ol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(piperazin-1-yl)pentan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O.2ClH/c12-9-3-1-2-6-11-7-4-10-5-8-11;;/h10,12H,1-9H2;2*1H
Clé InChI
DDWOPUJRPRXMAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316120
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316120