Key Documents
ENA638586089
Enamine
5-(methoxymethyl)-4,6,12-triazatricyclo[7.2.1.0,2,7]dodeca-2,4,6-triene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(5S,8R)-2-(methoxymethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-5,8-epiminocyclohepta[d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H15N3O/c1-15-6-11-12-5-8-9-3-2-7(13-9)4-10(8)14-11/h5,7,9,13H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
RKFBTRVPGPRFSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315208
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315208