Principaux documents
ENA638586033
Enamine
2-bromo-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-306557-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-306557-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c8-7-5(3-11)10-1-2-12-4-6(10)9-7/h3H,1-2,4H2
Clé InChI
VXIOXKJXGZLELY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306557