Principaux documents
ENA580359298
Enamine
2-ethyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ol
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-330990-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-330990-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethylisoindolin-5-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-11-6-8-3-4-10(12)5-9(8)7-11/h3-5,12H,2,6-7H2,1H3
Clé InChI
HWVCMVGGHIJXRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-330990