Principaux documents
ENA580354783
Enamine
4-amino-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-321310-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1 047,80 €
1 G
1 344,20 €
2.5 G
2 633,80 €
5 G
3 896,10 €
10 G
5 778,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-321310-50MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZTOPBBGXEHAMTD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321310
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321310