ENA580354541
Enamine
(2E)-3-(3-phenylphenyl)prop-2-enoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-322912-100MG
120,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-322912-100MG
120,90 €
Iupac Name
(2E)-3-[1,1'-biphenyl]-3-yl-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O2/c16-15(17)10-9-12-5-4-8-14(11-12)13-6-2-1-3-7-13/h1-11H,(H,16,17)/b10-9+
Clé InChI
QQQNPVHFBDPNNA-MDZDMXLPSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322912