Principaux documents
ENA580354415
Enamine
2-amino-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClFNO.ClH/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11;/h1-3H,4,11H2;1H
Clé InChI
NKHIFVNTJPCIDE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320982
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320982