Principaux documents
ENA580354258
Enamine
2-methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonitrile
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-321552-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-321552-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
85-89
Iupac Name
2-methyl-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-10(6-11)7-12-8-4-2-3-5-9(8)13-10/h2-5H,7H2,1H3
Clé InChI
LIPVUQGTRBXINU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321552
Melting Point
85-89
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321552