Principaux documents
ENA580354234
Enamine
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-320867-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
5 G
1 484,60 €
10 G
2 200,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.07
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-320867-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C6H14Br2Si/c1-9(2,5-3-7)6-4-8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
ZTRQEQWTQBKCSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
Pictogrammes
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867