Principaux documents
ENA580354230
Enamine
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
100 MG
217,10 €
250 MG
312,00 €
500 MG
564,20 €
1 G
724,10 €
2.5 G
1 419,60 €
5 G
2 099,50 €
10 G
3 114,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-321441-100MG
217,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
217,10 €
250 MG
312,00 €
500 MG
564,20 €
1 G
724,10 €
2.5 G
1 419,60 €
5 G
2 099,50 €
10 G
3 114,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-321441-100MG
217,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C10H5ClF2N2/c11-9-5-4-8(14-15-9)10-6(12)2-1-3-7(10)13/h1-5H
Clé InChI
NYBXZOPGMHOHGL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441