ENA580354047
Enamine
1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}piperazin-2-one hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-321958-100MG
423,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-321958-100MG
423,30 €
Iupac Name
1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)piperazin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2O.ClH/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)8-17-6-5-16-7-11(17)18;/h1-4,16H,5-8H2;1H
Clé InChI
OPZMBLZJKOQDTR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321958