Key Documents
ENA580350068
Enamine
2-(3-chlorophenyl)pentanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3-chlorophenyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13ClO2/c1-2-4-10(11(13)14)8-5-3-6-9(12)7-8/h3,5-7,10H,2,4H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
RLXOUELFISPMSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314343
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314343