Principaux documents
ENA580349510
Enamine
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-9-carboxylic acid hydrochloride
100 MG
410,80 €
250 MG
586,30 €
500 MG
924,30 €
1 G
1 184,30 €
2.5 G
2 320,50 €
5 G
3 434,60 €
10 G
5 093,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-315498-100MG
410,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
410,80 €
250 MG
586,30 €
500 MG
924,30 €
1 G
1 184,30 €
2.5 G
2 320,50 €
5 G
3 434,60 €
10 G
5 093,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.78
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-315498-100MG
410,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-9-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H19NO3.ClH/c17-14(18)13-9-16(8-12-4-2-1-3-5-12)10-15(13)6-7-19-11-15;/h1-5,13H,6-11H2,(H,17,18);1H
Clé InChI
VVKDVOAMBBYMCH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315498
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315498