Principaux documents
ENA580348858
Enamine
1-methanesulfonylazetidine-2-carbohydrazide
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1 172,60 €
1 G
1 502,80 €
2.5 G
2 945,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-312189-50MG
349,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1 172,60 €
1 G
1 502,80 €
2.5 G
2 945,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-312189-50MG
349,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)azetidine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3O3S/c1-12(10,11)8-3-2-4(8)5(9)7-6/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,9)
Clé InChI
CTHGKCQAQKAWDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312189