ENA580348793
Enamine
5,7-difluoroisoquinoline
Réf. du fournisseur: EN300-311379-100MG
118,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-311379-100MG
118,30 €
Iupac Name
5,7-difluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5F2N/c10-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(11)4-7/h1-5H
Clé InChI
OQHBWMGAXHCNLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311379