Principaux documents
ENA580348730
Enamine
2-(3-methoxy-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.13
Numéro MDL:
Pf
105-108
Iupac Name
(3-methoxy-5-isoxazolyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO4/c1-10-5-2-4(11-7-5)3-6(8)9/h2H,3H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
ZLQGSBBFINDXKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127197
Melting Point
105-108
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127197