Principaux documents
ENA580348371
Enamine
5-oxopyrrolidine-2-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.15
Numéro MDL:
Pf
113-115
Iupac Name
5-oxo-2-pyrrolidinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H9N3O2/c6-8-5(10)3-1-2-4(9)7-3/h3H,1-2,6H2,(H,7,9)(H,8,10)
Clé InChI
UVODKQNEOJXKPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212925
Melting Point
113-115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212925