Principaux documents
ENA517163116
Enamine
[2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-isopropylpyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7(2)9-8(6-11)4-3-5-10-9/h3-5,7,11H,6H2,1-2H3
Clé InChI
OCWUXGVRLMGZRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310982
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310982