ENA517163079
Enamine
N-[(oxolan-3-yl)methyl]pyridin-2-amine
Réf. du fournisseur: EN300-310946-100MG
318,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-310946-100MG
318,50 €
Iupac Name
N-(tetrahydro-3-furanylmethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-2-5-11-10(3-1)12-7-9-4-6-13-8-9/h1-3,5,9H,4,6-8H2,(H,11,12)
Clé InChI
OILXFZQHHHJPEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310946