Principaux documents
ENA517162839
Enamine
3-ethynylcyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethynylcyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,7-9H,3-6H2
Clé InChI
WLEJRZPQQXAKPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312501
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312501