Principaux documents
ENA517161957
Enamine
methyl 4-(aminomethyl)pyridine-2-carboxylate dihydrochloride
50 MG
464,90 €
100 MG
670,30 €
250 MG
936,80 €
500 MG
1 451,60 €
1 G
1 849,40 €
2.5 G
3 579,70 €
5 G
5 277,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-309240-50MG
464,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
464,90 €
100 MG
670,30 €
250 MG
936,80 €
500 MG
1 451,60 €
1 G
1 849,40 €
2.5 G
3 579,70 €
5 G
5 277,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-309240-50MG
464,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-(aminomethyl)picolinate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.2ClH/c1-12-8(11)7-4-6(5-9)2-3-10-7;;/h2-4H,5,9H2,1H3;2*1H
Clé InChI
YRZWDEKJYNLZBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309240
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309240