Key Documents
ENA517161857
Enamine
8-bromopyrrolo[1,2-a]pyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Pf
73-75
Iupac Name
8-bromopyrrolo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-3-10-4-2-9-5-7(6)10/h1-5H
Clé InChI
JAWPPHZOTHDDAH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256274
Melting Point
73-75
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256274