Principaux documents
ENA517161719
Enamine
methyl 2-acetylcyclopropane-1-carboxylate
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
2.5 G
3 641,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-158018-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1 448,20 €
1 G
1 857,70 €
2.5 G
3 641,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-158018-50MG
431,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-acetylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-4(8)5-3-6(5)7(9)10-2/h5-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
MSCQZOISCXMNDV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158018
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-158018