Principaux documents
ENA517161641
Enamine
2-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-6(7(10)11)5-9-4-2-3-8-9/h2-4H,1,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
YYYKAZMWEVBJHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306996
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306996