Principaux documents
ENA517161595
Enamine
cyclopropyl(6-methoxypyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyclopropyl(6-methoxy-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-13-9-4-2-3-8(12-9)10(11)7-5-6-7/h2-4,7,10H,5-6,11H2,1H3
Clé InChI
RTQHNAXNVAPCDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306072
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306072