Principaux documents
ENA517161451
Enamine
(3-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1 329,90 €
10 G
1 972,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-310188-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1 329,90 €
10 G
1 972,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-310188-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O.2ClH/c1-15-7-6-14-12(15)11(13)9-4-3-5-10(8-9)16-2;;/h3-8,11H,13H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
LMHHJQXJGAVJEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310188