Principaux documents
ENA517161241
Enamine
1-(2-bromopyridin-3-yl)piperidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.11
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-bromopyridin-3-yl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O/c11-10-8(4-3-6-12-10)13-7-2-1-5-9(13)14/h3-4,6H,1-2,5,7H2
Clé InChI
IRGWFFGDWFMFLT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305017
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305017