Principaux documents
ENA514507833
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-8H,2-6,9H2,1H3
Clé InChI
VDYDZONULVTNGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306377