Principaux documents
ENA514507757
Enamine
N-benzylazepan-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzylazepan-4-amine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-2-5-12(6-3-1)11-15-13-7-4-9-14-10-8-13/h1-3,5-6,13-15H,4,7-11H2
Clé InChI
YKUAUELLNOWIHE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307192
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307192