Key Documents
ENA514507533
Enamine
tert-butyl N-[4-(methoxymethyl)thiophen-2-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-(methoxymethyl)thiophen-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17NO3S/c1-11(2,3)15-10(13)12-9-5-8(6-14-4)7-16-9/h5,7H,6H2,1-4H3,(H,12,13)
Clé InChI
XPVKLFPBXDOGKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306795
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306795