Principaux documents
ENA514507173
Enamine
1-cyclopropyl-4-methoxybutane-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-4-methoxybutane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-11-5-7(9)4-8(10)6-2-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
RTGNWSGDQHXYTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305723
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305723