Principaux documents
ENA514507105
Enamine
2-(3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-4-yl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.1
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H5N3O4/c8-2(9)1-7-3(10)5-6-4(7)11/h1H2,(H,5,10)(H,6,11)(H,8,9)
Clé InChI
GPCMEVQQMDUXOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305525
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305525