Principaux documents
ENA514506922
Enamine
4-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.01
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-6-3-4(7)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3
Clé InChI
OXJMCGLOJRTWPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223941