Key Documents
ENA514506913
Enamine
(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.6
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H5ClN2O2S/c1-3(5-6-3)2-9(4,7)8/h2H2,1H3
Clé InChI
PYHNPRZTIFFTDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223387