Principaux documents
ENA514506751
Enamine
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-303511-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-303511-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO3/c11-6-3-1-2-5-8(10(14)15)7(13)4-12-9(5)6/h1-4,13H,(H,14,15)
Clé InChI
IVDHARKWLBZWCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511