Principaux documents
ENA514506639
Enamine
ethyl 2-(1,1,3-trioxo-2,3-dihydro-1lambda6,2-benzothiazol-2-yl)acetate
100 MG
104,00 €
250 MG
148,20 €
500 MG
232,70 €
1 G
299,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-299011-100MG
104,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
104,00 €
250 MG
148,20 €
500 MG
232,70 €
1 G
299,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-299011-100MG
104,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl (1,1-dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H11NO5S/c1-2-17-10(13)7-12-11(14)8-5-3-4-6-9(8)18(12,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
YKCQHUPTHHPHGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299011
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299011