Principaux documents
ENA514506397
Enamine
tert-butyl N-{1-[4-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbonyl]cyclopropyl}carbamate
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-300002-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.89
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-300002-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbonyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H26ClN3O3/c1-18(2,3)26-17(25)21-19(8-9-19)16(24)23-12-10-22(11-13-23)15-6-4-14(20)5-7-15/h4-7H,8-13H2,1-3H3,(H,21,25)
Clé InChI
SVMYGYMTPNBKCF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300002
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300002