Key Documents
ENA514237575
Enamine
2-chloro-N-[(dimethylamino)(methyl)oxo-lambda6-sulfanylidene]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-((dimethylamino)-(methylene)sulfinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H11ClN2O2S/c1-8(2)11(3,10)7-5(9)4-6/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9,10)
Clé InChI
YDYHYYKCXBPDKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304142
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304142