Principaux documents
ENA514237443
Enamine
2-fluoro-6H,7H,8H,9H,10H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
100 MG
46,80 €
250 MG
66,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-302477-100MG
46,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
46,80 €
250 MG
66,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-302477-100MG
46,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-7,8,9,10-tetrahydro-6H-cyclohepta[b]quinoline-11-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14FNO2/c16-9-6-7-13-11(8-9)14(15(18)19)10-4-2-1-3-5-12(10)17-13/h6-8H,1-5H2,(H,18,19)
Clé InChI
HBSUFSHHGHJZSE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302477
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302477