Key Documents
ENA514237261
Enamine
tert-butyl N-{3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H25NO5/c1-12(2,3)18-11(15)13-5-4-7-16-9-10-17-8-6-14/h14H,4-10H2,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
NVQXKSHXKOYISL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299042
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299042