ENA514237158
Enamine
3-bromo-1-methanesulfonylpyrrolidine
Réf. du fournisseur: EN300-301690-50MG
330,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-301690-50MG
330,20 €
Iupac Name
3-bromo-1-(methylsulfonyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10BrNO2S/c1-10(8,9)7-3-2-5(6)4-7/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LYGYJYCVIOQGHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301690