Principaux documents
ENA514236962
Enamine
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1 172,60 €
1 G
1 502,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-300958-50MG
349,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1 172,60 €
1 G
1 502,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-300958-50MG
349,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C5H9NO/c1-2-7-3-5-4(1)6-5/h4-6H,1-3H2
Clé InChI
DIUNZTQKLKGEBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300958