Principaux documents
ENA514236918
Enamine
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1 077,70 €
2.5 G
2 113,80 €
5 G
3 126,50 €
10 G
4 637,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-300791-100MG
373,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1 077,70 €
2.5 G
2 113,80 €
5 G
3 126,50 €
10 G
4 637,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-300791-100MG
373,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-8(6-9)7-4-2-3-5-7/h7-9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
GXZCXEDTELVBAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300791