Principaux documents
ENA514236631
Enamine
(4-ethoxypyrrolidin-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-ethoxypyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-2-10-7-4-8-3-6(7)5-9/h6-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
VZJWEPQEIRNGOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301543
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301543