Principaux documents
ENA514236574
Enamine
3-fluoro-2-iodo-4-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.5
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-iodo-4-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7FINO.ClH/c1-11-5-3-2-4(10)7(9)6(5)8;/h2-3H,10H2,1H3;1H
Clé InChI
BPJGFRDFSSYYBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300401
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300401