Principaux documents
ENA514234637
Enamine
1-chloro-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propane
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-269223-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-269223-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-chloro-3-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)propane
Inchi Code
1S/C8H17ClO3/c1-10-5-6-12-8-7-11-4-2-3-9/h2-8H2,1H3
Clé InChI
RKDWGHGQWJLHRH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269223
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269223