Key Documents
ENA508627347
Enamine
2,2-dibromo-1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.91
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dibromo-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6Br2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
QPIUEPZQJYZZPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300270
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300270