Principaux documents
ENA508626904
Enamine
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-298648-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-298648-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,13H,8H2,1-2H3
Clé InChI
NZEZYCMMBLIPHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298648