Principaux documents
ENA508626871
Enamine
3-cyclohexylpyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.73
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclohexylpyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10;/h9-11H,1-8H2;1H
Clé InChI
RRCKTCVYBVWDIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300022
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300022